ALD01784
N-(tert-butyl)-2-methoxypyridin-3-amine
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)NC1=CC=CN=C1OC
InChI
1S/C10H16N2O/c1-10(2,3)12-8-6-5-7-11-9(8)13-4/h5-7,12H,1-4H3
Clé InChI
KNFHUHWGLSSVFV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable