Principaux documents
ALD00132
Sigma-Aldrich
4-Phenoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
Synonyme(s) :
4-Phenoxybenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9FO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
45-49 °C
Chaîne SMILES 
FS(C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C12H9FO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
PDXOBGGAZNQARB-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable