990445
Lithium manganese iron phosphate (LMFP)
Electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. x 10 in.
Synonyme(s) :
LMFP tape, Lithium iron manganese phosphate cathode
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
3.8V vs. Li/Li+
Forme
sheet
Composition
Active material loading 8.9 mg/cm2 ± 5%, ≥85% by wt (excluding current collector)
film size
80 μm × 16 μm , Al current collector
Taille des particules
2 μm (active material characteristic)
Capacité
(Areal capacity 1.25 mAh/cm2)
(First discharge capacity ≥140 mAh/g)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Li].[Mn].[Fe].O=P([O-])([O-])[O-]
Clé InChI
ZWXLZABZHZXDGX-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable