940895
Iron(III) phosphate dihydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ferric orthophosphate, Ferric phosphate, Ferric phosphate dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
(Titration with Na2S2O3)
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis (≤ 100 ppm trace metals)
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Solubilité
water: soluble
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Traces de cations
Al: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤10 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O.O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Fe.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+3;;;/p-3
Clé InChI
BMTOKWDUYJKSCN-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable