940135
Sodium tetrafluoroborate
electrolyte powder, anhydrous, battery grade, 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sodium borofluoride, Sodium fluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
99% trace metals basis
Forme
powder
Pf
384 °C (lit.)
Solubilité
soluble (carbonates: soluble(lit.); glymes: soluble(lit.))
Densité
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
2.47 g/mL at 25 °C
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clé InChI
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1