939935
Iron(II) chloride anhydrous
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Iron(II) chloride, Ferrous chloride, Iron dichloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤100 ppm (trace metals analysis)
Pf
677 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
3.16 g/mL at 25 °C
Traces d'anions
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
≤50 ppm (oxygen)
Traces de cations
Al: ≤10 ppm
B: ≤10 ppm
Ba: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Co: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Cu: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤10 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤10 ppm
Ni: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Ti: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Anhydrous
- Low water content
- Low Oxygen content
-Perfect use for molten salt reactors
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable