939781
t-BuSF
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Couleur
white to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)S(=NC(N(C(C)C)C(C)C)=O)(F)=O
InChI
InChI=1S/C11H23FN2O2S/c1-8(2)14(9(3)4)10(15)13-17(12,16)11(5,6)7/h8-9H,1-7H3/t17-/m0/s1
Clé InChI
ZDAOBEFNHRJWST-KRWDZBQOSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable