939641
1-Methylindoline-2-thione
≥95%
Synonyme(s) :
1-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole-2-thione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white to yellow
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
S=C1N(C)C2=CC=CC=C2C1
InChI
InChI=1S/C9H9NS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
GBSPZRWQIJCQQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Brassilexin, Sinalexin and Wasalexins
- Functionilized thiopyrano-indole annulated heterocycles
- N-Alkylated Analogues of Indolylthio Glycosides
- The activation of C-F. C-Cl and C-O bonds
- The synthesis of thioethers from aryl chlorides & alcohols
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable