938173
Silice
hollow nanoparticles, 1000 nm particle size, pore size 20 Å
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
Forme
powder
Taille des particules
1000 nm
Dimension de pores
20 Å pore size
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable