937355
ImPy-Trip-IPr*
≥95%
Synonyme(s) :
2‐[2,6‐Bis(diphenylmethyl)‐4‐methylphenyl]‐5‐[2,4,6‐tris(propan‐2‐yl)phenyl]‐2H‐4Λ5‐imidazo[1,5‐a]pyridin‐4‐ylium chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white to off-white
Groupe fonctionnel
(Carbene)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CC(C=C1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=CC(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)=C1N6C=[N+]7C(C=CC=C7C8=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C8C(C)C)=C6.[Cl-]
InChI
1S/C55H55N2.ClH/c1-37(2)45-33-47(38(3)4)54(48(34-45)39(5)6)51-30-20-29-46-35-56(36-57(46)51)55-49(52(41-21-12-8-13-22-41)42-23-14-9-15-24-42)31-40(7)32-50(55)53(43-25-16-10-17-26-43)44-27-18-11-19-28-44;/h8-39,52-53H,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RFDIMPRGVRMUES-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Suzuki-Miyarua cross-coupling
- Buchwald-Hartwig amination
- Hydroxylation of aryl chlorides
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable