Principaux documents
936642
Sigma-Aldrich
9-Bromoanthracene-d9
≥98 atom % D
About This Item
Code UNSPSC :
12142200
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
semisolid
solid
Conditionnement
pkg of 1 g
pkg of 10 g
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable