936138
N1-([1,1′-Biphenyl]-2-yl)-N2-(2-phenylnaphthalen-1-yl)benzene-1,2-diamine
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white to off-white
Pf
151-155 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1(NC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C1NC5=C(C6=CC=CC=C6)C=CC=C5
Clé InChI
XDBPZHWQLWXPJP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- The Cu-catalyzed amination of aryl bromides under mild conditions.
- The Room-Temperature Copper-Catalyzed Etherification of Aryl Bromides.
- The Copper-Catalyzed Amination of Aryl Chlorides under Mild Reaction Conditions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable