936057
Potassium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99.5% trace metals basis, anhydrous, battery grade
Synonyme(s) :
Potassium trifluoromethanesulfonimide, KTFSI, Potassium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% trace metals basis
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤5,000 ppm (trace metals analysis)
Pf
198-203 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.K/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Clé InChI
KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable