935514
Rhodium(III) sulfate
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Rhodium Sulfate, Rhodium trisulfate, Rhodium(III) sulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
40.2-43.01% rhodium (Rh) basis (gravimetric)
Forme
powder
Impuretés
≤1000 ppm trace metals
Couleur
beige-brown to very dark brown
Solubilité
water: very soluble(lit.)
Densité
1.217 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Rh].O=S(=O)(O)O
InChI
1S/H2O4S.Rh/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);
Clé InChI
NZVSOIFAVIORHD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Rhodium(III)sulfate is also used with Platinum to form Pt/Rh alloy for highly corrosion resistant coatings on a metal substrate stainless steel (SS304). The alloy of Pt/Rh has been also used study the MB dye degaradtion using photocatalysis method.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable