935492
Potassium hexachlororuthenate(IV)
powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Potassium hexachlororuthenate(IV), Potassium hexachlororuthenium, Potassium ruthenium chloride, Potassium ruthenium(IV) chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
(Gravimetric analysis of Ru)
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: potassium
Impuretés
≤150 ppm trace metals
Couleur
brown to very dark brown
pH
1-9
Solubilité
water: soluble
Application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
Chaîne SMILES
[K][K].Cl[Ru](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable