932469
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine
Synonyme(s) :
TSPO1, Diphenyl(4-(triphenylsilyl)phenyl)phosphine oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Description
μh ≈ 1.1 x 10-6 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 5.7 x 10-6 cm2 V−1 s−1
Essai
≥97% (HPLC)
Perte
0.5% TGA, > 300 °C (weight loss)
Pf
236 °C
Solubilité
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
λmax
266 nm±5 nm in dichloromethane
Fluorescence
λem 298 nm±10 nm in dichloromethane
Énergie orbitale
HOMO 6.79 eV
LUMO 2.52 eV
Chaîne SMILES
[Si](c4ccc(cc4)[P](=O)(c6ccccc6)c5ccccc5)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C36H29OPSi/c37-38(30-16-6-1-7-17-30,31-18-8-2-9-19-31)32-26-28-36(29-27-32)39(33-20-10-3-11-21-33,34-22-12-4-13-23-34)35-24-14-5-15-25-35/h1-29H
Clé InChI
TXBFHHYSJNVGBX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable