931667
Fmoc-L-F4G(Pbf,Sub)-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H52N4O7S
Poids moléculaire :
889.07
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Composition
May contain ≤10% chloroform
Température de stockage
−20°C
Application
Fmoc-L-F4G(Pbf,Sub)-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informations légales
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable