Principaux documents
930784
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3 sulfate sodium salt
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C16H27O5NaS
Poids moléculaire :
393.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])O[13C@H]1[13CH2]C[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2[13CH2]1)C
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1/i7+1,11+1,13+1;
Clé InChI
GFJWACFSUSFUOG-WVUDSWSVSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable