Principaux documents
929999
Sigma-Aldrich
Allochenodeoxycholic acid solution
≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Synonyme(s) :
5α-Cholan-24-oic acid, 3α,7α-dihydroxy, Allochenodeoxycholate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H40O4
Poids moléculaire :
392.57
Code UNSPSC :
12142200
Nomenclature NACRES :
NA.13
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
RUDATBOHQWOJDD-IKAPKQLESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C