Principaux documents
926728
Sigma-Aldrich
PMPBO
≥95%
Synonyme(s) :
N-Benzyl-N-(5-methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)oxalamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
154-155 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NC2=CC=C(C)C=C2C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C22H20N2O2/c1-16-12-13-20(19(14-16)18-10-6-3-7-11-18)24-22(26)21(25)23-15-17-8-4-2-5-9-17/h2-14H,15H2,1H3,(H,23,25)(H,24,26)
Clé InChI
AWTLXLDETPWZRB-UHFFFAOYSA-N
Application
PMPBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yuntong Zhai et al.
The Journal of organic chemistry, 82(9), 4964-4969 (2017-04-22)
Diaryl formation is achieved by coupling phenols and (hetero)aryl halides under the catalysis of CuI/N,N'-bis(2-phenylphenyl) oxalamide (BPPO) or CuI/N-(2-phenylphenyl)-N'-benzyl oxalamide (PPBO) at 90 °C using DMF or MeCN as the solvent. Only 0.2-2 mol % CuI and ligand are required