926698
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, 1% in water (dispersion)
Synonyme(s) :
Mesoporous silica, Silica nanoparticles
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
1% in water (dispersion)
Dimension de pores
30 Å pore size
Chaîne SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable