Principaux documents
926140
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ms-DENEB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H29ClN2O3RuS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Catégories apparentées
Application
(S,S)-Ms-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Informations légales
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable