Principaux documents
924938
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C5C22H44O2
Poids moléculaire :
405.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)C[13CH2][13CH2][13C](O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,16+1,26+1
Clé InChI
JWUBBDSIWDLEOM-PQZGROPVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable