924881
25-Hydroxyvitamin D2-(22,26,27-13C3) solution
10 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Concentration
10 μg/mL in ethanol
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
Clé InChI
KJKIIUAXZGLUND-DUOHQZGJSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup