921734
L-Ascorbic Acid-1-13C,4,5,6,6-d4
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5D4H4O6
Poids moléculaire :
181.14
Code UNSPSC :
12352106
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1