91198
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium methylsulfate
≥98%
Synonyme(s) :
MTEOA MeOSO3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H21NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
COS([O-])(=O)=O.C[N+](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C7H18NO3.CH4O4S/c1-8(2-5-9,3-6-10)4-7-11;1-5-6(2,3)4/h9-11H,2-7H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
WLTHPEHYBIKNHR-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves