911496
Polyester bis-MPA dendron, 4 carboxyl, 1 Rhodamine (core)
generation 2
Synonyme(s) :
Bis-MPA dendron, Fluorescent linker, Fluoresent dendron
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
generation 2
Nb de groupes de surface
4
Couleur
red to pink
Groupe fonctionnel
(Rhodamine(core))
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Carboxyl
- Bis-MPA: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
The corona of this product is functionalized by carboxyl groups, which can be readily used in bioconjugation. The rhodamine labeled core allows its application in bioimaging.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable