907790
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester
Synonyme(s) :
Absorbable isocyanate, Isocyanate
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
powder
Couleur
white to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(=C=O)c1ccc(cc1)OCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCOc2ccc(cc2)N=C=O
Clé InChI
NSHODRWCJJFXRE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable