Principaux documents
903949
Sigma-Aldrich
Tauroursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26D4H39NO9S2Na2
Poids moléculaire :
627.76
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable