Principaux documents
903507
Sigma-Aldrich
Kevetrin-(4-isothioureido-13C,15N2-butyronitrile-13C,15N) hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C3H915N3SHCl
Poids moléculaire :
184.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C](SCCC[13C]#[15N])=[15NH].Cl
Clé InChI
NCXJZJFDQMKRKM-CBWHUSCUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable