Principaux documents
903493
Sigma-Aldrich
Fenoprofen-(3-phenoxy-13C6) sodium salt dihydrate
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C9H17O5Na
Poids moléculaire :
306.24
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable