901871
PBDTS-TDZ
Synonyme(s) :
PCE-13, PCE13, Poly[1,3,4-thiadiazole-2,5-diyl(3-octyl-2,5-thiophenediyl)[4,8-bis[(2-butyloctyl)thio]benzo[1,2-b:4, 5-b′]dithiophene-2,6-diyl](4-octyl-2,5-thiophenediyl)]
About This Item
Produits recommandés
Description
Band gap: 2.09 eV
Forme
powder
Poids mol.
average Mn >30000
average Mw >60000
Solubilité
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
soluble (1,2,4-trimethylbenzene)
toluene: soluble
xylene: soluble
λmax
510 nm±10 nm (Solution)
Énergie orbitale
HOMO -5.39 eV
LUMO -2.8 eV
PDI
<2.5
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.