Principaux documents
901696
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline-13C6 hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6H7Cl2N
Poids moléculaire :
169.99
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1.Cl
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3