901393
Polyester bis-MPA dendron 2 NHBoc, 1 carboxyl (core)
generation 1
Synonyme(s) :
Bis-MPA dendron, PFd-G1-COOH-NH-BOC
About This Item
Produits recommandés
Description
2 NHBoc, 1 carboxyl (core)
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
generation 1
Nb de groupes de surface
2
Couleur
white to off-white
Groupe fonctionnel
carboxylic acid (core)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- Boc : tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable