860255
6-Fluorotryptamine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
3-(2-Aminoethyl)-6-fluoroindole hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
233-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.NCCc1c[nH]c2cc(F)ccc12
InChI
1S/C10H11FN2.ClH/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8;/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2;1H
Clé InChI
ODVDIBHWTMTHOS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Indole alkaloid drug candidates
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable