Principaux documents
83902
Sigma-Aldrich
Rink amide 4-methylbenzhydrylamine, polymer-bound
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Synonyme(s) :
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminmethyl)-phenoxyacetamido-methylbenzhydryl amine resin, Rink amide MBHA resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~0.5 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Application
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached to the MBHA resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable