Principaux documents
82820
Sigma-Aldrich
3-Pyridinesulfonic acid
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
P3SA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.16
Beilstein:
120822
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Forme
powder
Impuretés
≤2% water
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
Clé InChI
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Pyridinesulfonic acid can be used in the synthesis of reaction intermediates, such as silver 3-pyridinesulfonate and 3-pyridinesulfonyl chloride.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Symmetrical and unsymmetrical quadruply aza-bridged, closely interspaced, cofacial bis (5, 10, 15, 20-tetraphenylporphyrin) s. 2. Synthesis, characterization, and conformational effects of solvents.
Karaman R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(12), 4889-4898 (1992)
Highly selective guest uptake in a silver sulfonate network imparted by a tetragonal to triclinic shift in the solid state.
Makinen S, et al.
Chemistry?A European Journal, 7(23), 5176-5182 (2001)