809772
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 solution
1 mg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Concentration
1 mg/mL in ethanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26?,27-/m1/s1/i1+1,2+1,6+1,8+1,19+1
Clé InChI
QYSXJUFSXHHAJI-FIVBZVICSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 is an isotope of vitamin D3 wherein C-23, C-24, C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C