806935
Silver
Nanowires, diam. × L 30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
Produits recommandés
Description
Flash point >230 °F
Niveau de qualité
Forme
suspension
Concentration
5 mg/mL (in water)
Diam. × L
30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm)
Couleur
gray
Densité
0.9987 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable