Principaux documents
803006
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-13C3,d3
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2-Propenenitrile-13C3,d3
About This Item
Formule linéaire :
D213C=13CD13CN
Poids moléculaire :
59.06
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Contient
hydroquinone as stabilizer
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N#C[13C]([2H])=[13C]([2H])[2H]
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup