Principaux documents
795879
Sigma-Aldrich
1,2-Dihydroxybenzene-d4
96 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Catechol-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D4O2H2
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
96 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
OC1=C(O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
YCIMNLLNPGFGHC-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup