Principaux documents
794481
Sigma-Aldrich
Ritter Pentafluoroiodoethane-DMSO Reagent
95% (NMR)
Synonyme(s) :
2DMSO-CF3CF2I
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12F5IO2S2
Poids moléculaire :
402.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95% (NMR)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n/D 1.432
Densité
1.561 at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
sulfoxide
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/C2F5I.2C2H6OS/c3-1(4,5)2(6,7)8;2*1-4(2)3/h;2*1-2H3
Clé InChI
JUQSIHSUFOGQRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.0 °F
Point d'éclair (°C)
101.67 °C