Principaux documents
793809
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H1215N2O6
Poids moléculaire :
246.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([15N](C=C2)C([15NH]C2=O)=O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i10+1,11+1
Clé InChI
DRTQHJPVMGBUCF-DMNIUWJGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable