Principaux documents
793345
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
99 atom % D, contains 2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D), 2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
Synonyme(s) :
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Formule linéaire :
CH3OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
33.05
Beilstein:
1730948
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Forme
liquid
Contient
2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D)
2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
Indice de réfraction
n20/D 1.327 (lit.)
pb
65.5 °C (lit.)
Densité
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup