Principaux documents
767832
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Calcium phosphorylchloline-(trimethyl-d9) chloride, Phosphocholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3N(Cl)CH2CH2OPO3Ca
Poids moléculaire :
266.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+9
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([O-])=O.[Cl-].[Ca+2]
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;;
Clé InChI
ICVPTJCCKTXCDT-VIVYLVLJSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable