766127
2,5-Dilfuoro-4-methoxyphenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Negishi Coupling
Concentration
0.6 M in THF
Densité
1.029 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(F)c([Zn]Br)cc1F
InChI
1S/C7H5F2O.BrH.Zn/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;;/h3-4H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WEUAQJYCDOJDPB-UHFFFAOYSA-M
Application
Organozinc Reagents
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C