Principaux documents
76555
Sigma-Aldrich
Pentadecanoyl chloride
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Pentadecanoic acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.84
Beilstein:
1773803
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451
Densité
0.909 g/mL at 20 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C15H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3
Clé InChI
PQZWQGNQOVDTRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter