Principaux documents
761400
Sigma-Aldrich
(S)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphine
97%
Synonyme(s) :
(S)-DTBM-Garphos
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C76H108O8P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1211.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D -19.0°, c = 0.5% in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(c(c1)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3cc(c(OC)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)-c4c(OC)cc(OC)cc4P(c5cc(c(OC)c(c5)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c6cc(c(OC)c(c6)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C76H108O8P2/c1-69(2,3)51-37-47(38-52(65(51)81-29)70(4,5)6)85(48-39-53(71(7,8)9)66(82-30)54(40-48)72(10,11)12)61-35-45(77-25)33-59(79-27)63(61)64-60(80-28)34-46(78-26)36-62(64)86(49-41-55(73(13,14)15)67(83-31)56(42-49)74(16,17)18)50-43-57(75(19,20)21)68(84-32)58(44-50)76(22,23)24/h33-44H,1-32H3
Clé InChI
KACYLFSRRUJDSY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Versatile chiral diphosphine ligand.
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Garphos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable