Principaux documents
759848
Sigma-Aldrich
Nepsilon,Nepsilon,Nepsilon-Trimethyl-13C3-L-lysine hydrochloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)3N(CH2)4CH(NH2)COO · HCl
Poids moléculaire :
227.71
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH3])CCCC[C@H](N)C(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)7-5-4-6-8(10)9(12)13;/h8H,4-7,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1;
Clé InChI
ZKIJKCHCMFGMCM-YIPYLPRCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable