Principaux documents
755486
Sigma-Aldrich
(-)-2-(2-Naphthylmethoxy)isopinocampheol
97%
About This Item
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
293-298 °C
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H26O2/c1-20(2)17-11-18(20)21(3,19(22)12-17)23-13-14-8-9-15-6-4-5-7-16(15)10-14/h4-10,17-19,22H,11-13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21-/m0/s1
Clé InChI
NPEWTQVRFLMGHP-HUUJSLGLSA-N
Catégories apparentées
Application
Superior reagent for chiral aldol reactions
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable